Tisk…
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952620-1G OR952620-250MG
APOSOR952620-1GEA 20470 CZK
APOSOR952620-1G APOSOR952620-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585003
CAS číslo: 89079-62-9