4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952608-100MG
OR952608-1G
OR952608-250MG
APOSOR952608-100MGEA
4140
CZK
APOSOR952608-100MG
APOSOR952608-1G
APOSOR952608-250MG
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline
Vzorec:
C₁₀H₁₁N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18375273 CAS číslo: 89250-15-7 |