Tisk…
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952589-1G
APOSOR952589-1GEA 3440 CZK
APOSOR952589-1G
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂
MW: 182,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369930
CAS číslo: 57756-37-3