Tisk…
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR952587-5G
APOSOR952587-5GEA 3410 CZK
APOSOR952587-5G
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione 95%
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00563867
CAS číslo: 13165-35-0