Tisk…
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952586-1G OR952586-250MG
APOSOR952586-1GEA 10350 CZK
APOSOR952586-1G APOSOR952586-250MG
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369968
CAS číslo: 86153-24-4