Tisk…
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952508-1G OR952508-25G OR952508-5G
APOSOR952508-1GEA 3540 CZK
APOSOR952508-1G APOSOR952508-25G APOSOR952508-5G
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203809
CAS číslo: 70347-04-5