Tisk…
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952501-1G OR952501-250MG
APOSOR952501-1GEA 17990 CZK
APOSOR952501-1G APOSOR952501-250MG
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one
Vzorec: C₉H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033893
CAS číslo: 78784-65-3