4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR952491-1G
OR952491-250MG
OR952491-5G
APOSOR952491-1GEA
15740
CZK
APOSOR952491-1G
APOSOR952491-250MG
APOSOR952491-5G
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₅ MW: 245,272 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06656782 CAS číslo: 212650-45-8 |