Tisk…
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952456-1G OR952456-5G
APOSOR952456-1GEA 6420 CZK
APOSOR952456-1G APOSOR952456-5G
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11204729
CAS číslo: 39180-83-1