Tisk…
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952455-1G OR952455-5G
APOSOR952455-1GEA 5100 CZK
APOSOR952455-1G APOSOR952455-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine
Vzorec: C₈H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11184481
CAS číslo: 380605-28-7