6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952438-1G
APOSOR952438-1GEA
4070
CZK
APOSOR952438-1G
6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,184 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12405870 CAS číslo: 26829-43-6 |