Tisk…
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952355-1G OR952355-25G OR952355-5G
APOSOR952355-1GEA 1580 CZK
APOSOR952355-1G APOSOR952355-25G APOSOR952355-5G
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₃
Bod tání: 90…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09863132
CAS číslo: 483366-12-7