Tisk…
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Cyclopropylpyridazin-3(2H)-one
OR952331-1G OR952331-250MG
APOSOR952331-1GEA 2860 CZK
APOSOR952331-1G APOSOR952331-250MG
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16871334
CAS číslo: 1161737-33-2