Tisk…
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952326-1G OR952326-250MG
APOSOR952326-1GEA 21490 CZK
APOSOR952326-1G APOSOR952326-250MG
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520598
CAS číslo: 105537-90-4