Tisk…
6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952321-1G OR952321-250MG
APOSOR952321-1GEA 24600 CZK
APOSOR952321-1G APOSOR952321-250MG
6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520596
CAS číslo: 1161737-37-6