Tisk…
Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-Dioxide
OR952294-1G OR952294-25G OR952294-5G
APOSOR952294-1GEA 705 CZK
APOSOR952294-1G APOSOR952294-25G APOSOR952294-5G
Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide 95%
Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide
Vzorec: C₈H₆O₃S
MW: 182,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159164
CAS číslo: 1127-35-1