Tisk…
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952290-25G
APOSOR952290-25GEA 3540 CZK
APOSOR952290-25G
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05662506
CAS číslo: 41110-34-3