Tisk…
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952259-10G OR952259-1G OR952259-5G
APOSOR952259-10GEA 20470 CZK
APOSOR952259-10G APOSOR952259-1G APOSOR952259-5G
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
3-(Methoxymethyl)aniline
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804494
CAS číslo: 53473-83-9