Tisk…
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952242-1G OR952242-250MG OR952242-5G
APOSOR952242-1GEA 2570 CZK
APOSOR952242-1G APOSOR952242-250MG APOSOR952242-5G
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
Vzorec: C₁₁H₁₆O
MW: 164.244 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527519
CAS číslo: 33733-83-4