Tisk…
2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952229-100MG OR952229-250MG
APOSOR952229-100MGEA 8270 CZK
APOSOR952229-100MG APOSOR952229-250MG
2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
2-Ethynyl-cyclopentanol
Vzorec: C₇H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375237
CAS číslo: 22022-30-6