Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952193-1G
OR952193-250MG
APOSOR952193-1GEA
7770
CZK
APOSOR952193-1G
APOSOR952193-250MG
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12828686 CAS číslo: 1445-55-2 |