2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952170-1G
OR952170-5G
APOSOR952170-1GEA
3060
CZK
APOSOR952170-1G
APOSOR952170-5G
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O MW: 189,039 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12025218 CAS číslo: 89894-44-0 |