Tisk…
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952085-1G OR952085-250MG
APOSOR952085-1GEA 16340 CZK
APOSOR952085-1G APOSOR952085-250MG
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198846
CAS číslo: 3952-67-8