Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952079-1G
OR952079-5G
APOSOR952079-1GEA
4770
CZK
APOSOR952079-1G
APOSOR952079-5G
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,232 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085971 CAS číslo: 200350-18-1 |