Tisk…
Methyl (4-cyanophenoxy)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952046-1G OR952046-25G OR952046-5G
APOSOR952046-1GEA 0 CZK
APOSOR952046-1G APOSOR952046-25G APOSOR952046-5G
Methyl (4-cyanophenoxy)acetate 98%
Methyl (4-cyanophenoxy)acetate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05855148
CAS číslo: 272792-14-0