Tisk…
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952021-1G OR952021-250MG
APOSOR952021-1GEA 19840 CZK
APOSOR952021-1G APOSOR952021-250MG
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,579 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09880131
CAS číslo: 918519-53-6