Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952006-100G
OR952006-25G
OR952006-5G
APOSOR952006-100GEA
20470
CZK
APOSOR952006-100G
APOSOR952006-25G
APOSOR952006-5G
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol 95%
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol
Vzorec:
C₆H₄N₂OS MW: 152,174 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11040452 CAS číslo: 14080-55-8 |