Tisk…
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dichloropyrimidin-4-amine
OR951944-5G
APOSOR951944-5GEA 2150 CZK
APOSOR951944-5G
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,993 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191633
CAS číslo: 89180-51-8