Tisk…
5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951934-1G OR951934-250MG
APOSOR951934-1GEA 14060 CZK
APOSOR951934-1G APOSOR951934-250MG
5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione 98%
5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801865
CAS číslo: 15761-83-8