Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951915-1G OR951915-5G
APOSOR951915-1GEA 5790 CZK
APOSOR951915-1G APOSOR951915-5G
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222002
CAS číslo: 27347-14-4