5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Hydroxymethyl-5-methyl-2-phenylimidazole
OR951906-1G
APOSOR951906-1GEA
2110
CZK
APOSOR951906-1G
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O MW: 188,226 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047016 CAS číslo: 13682-32-1 |