Tisk…
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(N'-Acetylhydrazino)-3-nitropyridine, Acetic acid N'-(3-nitropyridin-4-yl)hydrazide
OR9519-1G OR9519-5G
APOSOR9519-1GEA 3770 CZK
APOSOR9519-1G APOSOR9519-5G
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Vzorec: C₇H₈N₄O₃
MW: 196,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956008
CAS číslo: 31481-85-3