Tisk…
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951896-1G OR951896-25G OR951896-5G
APOSOR951896-1GEA 744 CZK
APOSOR951896-1G APOSOR951896-25G APOSOR951896-5G
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040690
CAS číslo: 36065-27-7