Tisk…
5-Ethyl-2-pyridine alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951862-1G OR951862-250MG
APOSOR951862-1GEA 25230 CZK
APOSOR951862-1G APOSOR951862-250MG
5-Ethyl-2-pyridine alcohol 95%
5-Ethyl-2-pyridine alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658539
CAS číslo: 53428-03-8