Tisk…
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951855-1G OR951855-250MG
APOSOR951855-1GEA 17990 CZK
APOSOR951855-1G APOSOR951855-250MG
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine 97%
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655413
CAS číslo: 90226-23-6