b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol
OR951852-1G
OR951852-250MG
APOSOR951852-1GEA
24730
CZK
APOSOR951852-1G
APOSOR951852-250MG
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₂ MW: 181,232 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10034617 CAS číslo: 176035-15-7 |