Tisk…
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951845-1G OR951845-250MG
APOSOR951845-1GEA 12830 CZK
APOSOR951845-1G APOSOR951845-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine 96%
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193447
CAS číslo: 63744-41-2