Tisk…
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(trimethylsilyl)pent-4-enoate
OR951842-25G
APOSOR951842-25GEA 2980 CZK
APOSOR951842-25G
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate 95%
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate
Vzorec: C₉H₁₈O₂Si
MW: 186,324 g/mol
Bod varu: 54 °C
Hustota: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863734
CAS číslo: 185411-12-5