5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR951833-1G
OR951833-250MG
APOSOR951833-1GEA
16140
CZK
APOSOR951833-1G
APOSOR951833-250MG
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₁₀ClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08544277 CAS číslo: 73075-43-1 |