Tisk…
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951748-1G OR951748-250MG
APOSOR951748-1GEA 15310 CZK
APOSOR951748-1G APOSOR951748-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂S
MW: 190,265 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01429053
CAS číslo: 25433-13-0