Tisk…
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951737-25G OR951737-5G OR951737-100G
APOSOR951737-25GEA 5720 CZK
APOSOR951737-25G APOSOR951737-5G APOSOR951737-100G
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07357405
CAS číslo: 3139-05-7