Tisk…
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951730-1G OR951730-250MG
APOSOR951730-1GEA 24600 CZK
APOSOR951730-1G APOSOR951730-250MG
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787027
CAS číslo: 2305-70-6