Tisk…
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951716-1G OR951716-250MG
APOSOR951716-1GEA 17990 CZK
APOSOR951716-1G APOSOR951716-250MG
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
1-Oxaspiro[2.5]octane
Vzorec: C₇H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022348
CAS číslo: 185-70-6