Tisk…
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951706-1G OR951706-250MG
APOSOR951706-1GEA 695 CZK
APOSOR951706-1G APOSOR951706-250MG
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12912989
CAS číslo: 4967-77-5