Tisk…
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951686-25G OR951686-5G
APOSOR951686-25GEA 16800 CZK
APOSOR951686-25G APOSOR951686-5G
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01442588
CAS číslo: 84923-70-6