Tisk…
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)pyrimidin-5-ol
OR951682-1G OR951682-250MG
APOSOR951682-1GEA 7740 CZK
APOSOR951682-1G APOSOR951682-250MG
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂OS
MW: 142,179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00223737
CAS číslo: 4874-33-3