4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951675-100MG
OR951675-1G
OR951675-250MG
APOSOR951675-100MGEA
4140
CZK
APOSOR951675-100MG
APOSOR951675-1G
APOSOR951675-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Vzorec:
C₈H₁₃N₃S MW: 183,274 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00490015 CAS číslo: 17386-09-3 |