5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951641-1G
OR951641-250MG
APOSOR951641-1GEA
8870
CZK
APOSOR951641-1G
APOSOR951641-250MG
5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
5-(Methylamino)nicotinic acid
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.151 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04971939 CAS číslo: 91702-88-4 |