Tisk…
4-Chloro-3-methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951626-1G OR951626-250MG
APOSOR951626-1GEA 2570 CZK
APOSOR951626-1G APOSOR951626-250MG
4-Chloro-3-methylquinoline 95%
4-Chloro-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264040
CAS číslo: 63136-60-7