Tisk…
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951624-1G OR951624-5G
APOSOR951624-1GEA 4140 CZK
APOSOR951624-1G APOSOR951624-5G
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine
Vzorec: C₇H₁₁NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04478205
CAS číslo: 58255-25-7